주요 문서
410004
Sigma-Aldrich
tert-Pentyl vinyl ether
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
density
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)OC=C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)