주요 문서
408891
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3OC6H4CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
255.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
179 °C (lit.)
density
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Oc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide undergoes the Friedel-Crafts polymerization in the presence of aluminum chloride catalyst to afford the polymer.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)