Key Documents
40889
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyl)maleimide
≥95%
동의어(들):
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyl)-1H-pyrrole-2,5, 3-(Perfluorooctyl)propyl-1-maleimide, F17 Maleinimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H8F17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
557.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
mp
101-105 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H8F17NO2/c16-8(17,4-1-5-33-6(34)2-3-7(33)35)9(18,19)10(20,21)11(22,23)12(24,25)13(26,27)14(28,29)15(30,31)32/h2-3H,1,4-5H2
InChI key
QGVHMBIQPGFCFW-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)