주요 문서
40875
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Benzylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol polymer-bound
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
동의어(들):
(4R,5R)-2,α,α,α′,α′-Pentaphenyl-dioxolane-4,5-dimethanol polymer-bound, (R,R)-Taddol (phenyl) polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
라벨링 범위
~0.4 mmol/g loading
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
The supported chiral titanate complex is employed as asymmetric catalyst in a batch reactor for enantioselective additions of alkyl groups to aldehydes
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P.J. Comina et al.
Organic Process Research & Development, 2, 18-18 (1998)