Key Documents
408670
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH
98%
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, Fmoc-L-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
339.39
Beilstein:
2177443
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable