주요 문서
407844
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyl-3,3′-iminobis(propylamine) disodium salt
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H33N3Na2O6S3
CAS Number:
Molecular Weight:
637.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
mp
268 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])CCCN(CCCN([Na])S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)