Key Documents
407798
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
동의어(들):
4-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3F3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
164.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
97%
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES string
Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI key
WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ,a pyrimidine derivative, is a heterocyclic building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)