문서
406724
Sigma-Aldrich
Glycerol tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn ~5,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH(CH2-)2][[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분자량
average Mn ~5,000
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)CO.CC(O)CO.OCC(O)CO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter