주요 문서
40653
Sigma-Aldrich
(R)-7,7′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine)
≥97%
동의어(들):
(R)-7,7′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine), Xylyl-Solphos SL-A002-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H54N2O2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
776.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)