주요 문서
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylammonium chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26ClNO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
407.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
애플리케이션
Photoinitiator
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)