주요 문서
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-Heptanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
Beilstein:
6954914
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
solid
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
SMILES string
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI key
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)