Key Documents
406163
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol
99%
동의어(들):
(±)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, DL-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-benzyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.28
Beilstein:
82961
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
89-91 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OCC(COCc2ccccc2)O1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)