주요 문서
40573
Sigma-Aldrich
Trihexyltetradecylphosphonium hexafluorophosphate
≥95.0% (31P-NMR)
동의어(들):
Tetradecyltrihexylphosphonium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)5]3P(PF6)(CH2)13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
628.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (31P-NMR)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.F6P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
WCKLETBLOAOZDE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)