주요 문서
405728
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)butyraldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
332.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
분석
98%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
InChI key
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)