주요 문서
405566
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
96%
동의어(들):
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCF2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
190.57
Beilstein:
2251448
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)