주요 문서
405299
Sigma-Aldrich
m-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
150.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cccc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-5.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-21 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)