주요 문서
405159
Sigma-Aldrich
IR-1135
Dye content 95 %
동의어(들):
8-[[3-[(6,7-Dihydro-2,4-diphenyl-5H-1-benzopyran-8-yl)methylene]-2-phenyl-1-cyclopenten-1-yl]methylene]-5,6,7,8-tetrahydro-2,4-diphenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C55H45BF4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
824.75
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 95%
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C1CC(\C=C2/CCC(\C=C3/CCCc4c(cc([o+]c34)-c5ccccc5)-c6ccccc6)=C2c7ccccc7)=C8OC(=CC(=C8C1)c9ccccc9)c%10ccccc%10
애플리케이션
Q-switching laser dye
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)