주요 문서
404977
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OCH2CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
101-103 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)COc1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)