분석
97%
형태
powder
SMILES string
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable