주요 문서
404543
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
Dye content 97 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16N8Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
631.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 97%
λmax
695 nm
SMILES string
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)