주요 문서
404292
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [R-(R*,S*)]-N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]carbamate
98%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
267.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
mp
60-65 °C (lit.)
기타 정보
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)