주요 문서
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid hydrochloride
purum, ≥99.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥99.0% (T)
불순물
~5% water
mp
182-187 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)