주요 문서
403822
Sigma-Aldrich
Thallium(I) trifluoroacetylacetonate
97%
동의어(들):
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione thallium(I) derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4F3O2Tl
CAS Number:
Molecular Weight:
357.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)