주요 문서
403741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2HBrN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1n[nH]c(Br)n1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)