주요 문서
403695
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) titanate
−325 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2Nd2O3 · 5TiO2
Molecular Weight:
1072.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: neodymium
입자 크기
−325 mesh
SMILES string
O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Nd]O[Nd]=O.O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/4Nd.14O.4Ti
InChI key
XXBVDTWSFRCPKR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)