주요 문서
403490
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
95%
동의어(들):
Diphenylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2SiHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
218.75
Beilstein:
2937164
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI key
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)