Key Documents
403253
Sigma-Aldrich
Zirconium-nickel alloy
powder, −325 mesh
동의어(들):
Ni5Zr2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ni5Zr2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
powder
구성
Ni, 70%
Zr, 30%
입자 크기
−325 mesh
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)