문서
402508
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with hydrogen tribromide (1:1)
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17Br3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
392.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES string
Br.BrBr.C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2.Br2.BrH/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-2;/h1-8H2;;1H
InChI key
QRUHFOGNKQZFMD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges