주요 문서
402303
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-isopropyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
279.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C#N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)