Key Documents
402281
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)