문서
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
97%
동의어(들):
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H3Cl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
InChI key
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable