주요 문서
401889
Sigma-Aldrich
3-Cyano-6-methylchromone
99%
동의어(들):
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
185.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-4,6H,1H3
InChI key
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)