주요 문서
401048
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) selenide
pieces, 6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CoSe
CAS Number:
Molecular Weight:
137.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
pieces
입자 크기
6 mm
density
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]=[Se]
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)