주요 문서
401005
Sigma-Aldrich
Cesium chromate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Dicesium chromate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cs2CrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
381.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Cs.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)