Key Documents
400998
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
99%
동의어(들):
Cerium tribromide, Cerous bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CeBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
379.83
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
99%
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)