Key Documents
400815
Sigma-Aldrich
Potassium tantalate
−100 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KTaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
268.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
입자 크기
−100 mesh
SMILES string
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
InChI key
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable