문서
400793
Sigma-Aldrich
Niobium(V) iodide
−8 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
NbI5
CAS Number:
Molecular Weight:
727.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
형태
solid
입자 크기
−8 mesh
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges