주요 문서
400769
Sigma-Aldrich
Molybdenum(III) bromide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MoBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
335.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
98%
SMILES string
Br[Mo](Br)Br
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)