주요 문서
400718
Sigma-Aldrich
Mercury(II) selenide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HgSe
CAS Number:
Molecular Weight:
279.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
density
8.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]=[Hg]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)