주요 문서
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SrMoO4
CAS Number:
Molecular Weight:
247.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
입자 크기
−200 mesh
density
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)