주요 문서
400149
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
95%
동의어(들):
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C6H11CH(OH)-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
광학 활성
[α]20/D −2.2°, c = 0.8 in chloroform
mp
138-142 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
InChI key
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand. Chiral auxiliary for preparing highly diastereomerically pure alkyl boronates.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Chemische Berichte, 122, 1783-1783 (1989)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)
Pichon, M. Figadere, B.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 927-927 (1996)