주요 문서
400009
Sigma-Aldrich
β,2-Dinitrostyrene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-6H/b6-5+
InChI key
INIQBBVYBCGEIX-AATRIKPKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)