주요 문서
3DXPLA014
Sigma-Aldrich
PLA 3D printing filament
white, diam. 2.85 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352103
직경
2.85 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3DXTech is made in the USA using 100% virgin resin and colorants - precision extruded onto 1kg reels (2.2 lbs.). The filament is then vacuum-sealed with desiccant to protect it from moisture.  
제조 메모
Recommended Print Conditions: Extruder Temp: 190-220°C. Bed Temp: 23-60°C [No heat bed required]
법적 정보
Product of 3DXTech
3DXTech is a trademark of 3DXTech
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)