주요 문서
399965
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride tetrahydrate
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FeF2 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
165.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
SMILES string
O.F[Fe]F
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)