주요 문서
399493
Sigma-Aldrich
Niobium silicide
−325 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NbSi2
CAS Number:
Molecular Weight:
149.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
powder
입자 크기
−325 mesh
SMILES string
[Nb++].[Si-]#[Si-]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)