주요 문서
399329
Sigma-Aldrich
Imidazolium dichromate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10Cr2N4O7
CAS Number:
Molecular Weight:
354.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
반응 적합성
reagent type: oxidant
mp
126 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)