주요 문서
398861
Sigma-Aldrich
Lead(II) tungstate
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PbWO4
CAS Number:
Molecular Weight:
455.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9%
SMILES string
[PbH2++].[O-][W]([O-])(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)