Key Documents
398489
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) sulfide
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PtS2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9%
SMILES string
S=[Pt]=S