주요 문서
397288
Sigma-Aldrich
Aluminum tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
동의어(들):
Al(TMHD)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
576.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
반응 적합성
core: aluminum
mp
264-267 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Al](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Al/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI key
UREKUAIOJZNUGZ-GECNZSFWSA-K
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)