주요 문서
396729
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-2,5-Hexanediol
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.17
Beilstein:
4652444
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +34.5°, c = 9 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (GLC)
bp
212-215 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)CC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI key
OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the synthesis of phospholanes. A building block in the synthesis of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1755-1755 (1989)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Pichon, M. Figadere, B.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 927-927 (1996)